Learn More
8-benzyl-3-(trifluorométhylsulfonyloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ène, 95 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 8-Benzyl-3-(trifluoromethylsulfonyloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ene |
% min. CAS | 94.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Couleur | Orange |
Spectre IR | Authentic |
Plage de pourcentage du dosage | 94% min. (HPLC) |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 347.36 |
Pourcentage de pureté | 95% |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 8-Benzyl-3-(trifluoromethylsulfonyloxy)-8-azabicyclo¢3.2.1!oct-3-ene
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.