Learn More
Acide 8-bromo-1-naphthoïque, qualité technique, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4509713
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
1729-99-3
C11H7BrO2
251.079
DMEZDDHJCUHENA-UHFFFAOYSA-N
8-bromo-1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 8-bromo, maybridge1_002138, 8-bromo-1-carboxynaphthalene, 8-bromo-1-naphthalenecarboxylic acid, 1-naphthalenecarboxylicacid, 8-bromo, 8-bromo-naphthalene-1-carboxylic acid
72873
Acide 8-bromonaphtalène-1-carboxylique
C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)O)C(=CC=C2)Br
1729-99-3
C11H7BrO2
251.079
DMEZDDHJCUHENA-UHFFFAOYSA-N
8-bromo-1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 8-bromo, maybridge1_002138, 8-bromo-1-carboxynaphthalene, 8-bromo-1-naphthalenecarboxylic acid, 1-naphthalenecarboxylicacid, 8-bromo, 8-bromo-naphthalene-1-carboxylic acid
72873
Acide 8-bromonaphtalène-1-carboxylique
C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)O)C(=CC=C2)Br
Nom chimique ou matériau 8-Bromo-1-naphthoic acid
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 251.08
Pourcentage de pureté 95%