Learn More
8-bromoquinoléine, 97 %, Maybridge
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 8-Bromoquinoline |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Densité | 1.5940g/mL |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 25 g |
Poids de la formule | 208.06 |
Pourcentage de pureté | 97% |