Learn More
8-(chlorométhyle)-6-fluoro-4H-1,3-benzodioxine, 97 %, Maybridge
Marque:  Maybridge CD08167EA
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 131728-94-4 Poids : 0.06000kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité 10g
Code produit. 10002464
  • 173.00€ / 10g
Expédition estimée
28-05-2021
Identifiants chimiques
131728-94-4
202.609
FMONGDHUPLQOCP-UHFFFAOYSA-N
2780137
C1C2=CC(=CC(=C2OCO1)CCl)F
C9H8ClFO2
MFCD00052603
8-chloromethyl-6-fluoro-4h-1,3-benzodioxine, 8-chloromethyl-6-fluoro-4h-benzo d 1,3 dioxine, 4h-1,3-benzodioxin,8-chloromethyl-6-fluoro, 8-chloromethyl-6-fluoro-2,4-dihydro-1,3-benzodioxine, 8-chloromethyl-6-fluorobenzo-1,3-dioxane, acmc-1c5x1, 8-chloromethyl-6-fluoro-4h-benzo 1,3 dioxine, 8-chloromethyl-6-fluoro-2h,4h-1,3-benzodioxine, 8-chloromethyl-6-fluoro-2h,4h-benzo e 1,3-dioxin
8-(chlorométhyl)-6-fluoro-4H-1,3-benzodioxine
Spécification
8-(Chloromethyl)-6-fluoro-4H-1, 3-benzodioxine
131728-94-4
100.0
C9H8ClFO2
8-chloromethyl-6-fluoro-4h-1,3-benzodioxine, 8-chloromethyl-6-fluoro-4h-benzo d 1,3 dioxine, 4h-1,3-benzodioxin,8-chloromethyl-6-fluoro, 8-chloromethyl-6-fluoro-2,4-dihydro-1,3-benzodioxine, 8-chloromethyl-6-fluorobenzo-1,3-dioxane, acmc-1c5x1, 8-chloromethyl-6-fluoro-4h-benzo 1,3 dioxine, 8-chloromethyl-6-fluoro-2h,4h-1,3-benzodioxine, 8-chloromethyl-6-fluoro-2h,4h-benzo e 1,3-dioxin
C1C2=CC(=CC(=C2OCO1)CCl)F
202.609
202.61
10g
96.5
97%
MFCD00052603
FMONGDHUPLQOCP-UHFFFAOYSA-N
8-(chlorométhyl)-6-fluoro-4H-1,3-benzodioxine
2780137
97%
Vidéos
FDS Documents