Learn More
Acide 8-chloronaphtalène-1-sulfonique, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 8-chloronaphthalene-1-sulfonic acid |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 10 g |
Poids de la formule | 242.68 |
Pourcentage de pureté | 97% |