Learn More
Acide 8-hydroxy-2-quinolinecarboxylique, 97 %, Maybridge
Catalog Number 10768103
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 8-Hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid
CAS 1571-30-8
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 219°C to 223°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C10H6NO3
Numéro MDL MFCD00168972
Quantité 1 g
Synonyme 8-hydroxyquinaldic acid, quinaldic acid, 8-hydroxy, 2-quinolinecarboxylic acid, 8-hydroxy, 8-hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid, 8hc, acmc-20a4qz, 5-22-05-00272 beilstein handbook reference, 8-hydroxyquinolin-2-carboxylic acid, 8-hydroxyquinoline-2-carbaxylicacid, quinolinecarboxylic acid, 8-hydroxy
Clé InChI UHBIKXOBLZWFKM-UHFFFAOYSA-M
SMILES OC1=C2N=C(C=CC2=CC=C1)C([O-])=O
Nom IUPAC Acide 8-hydroxyquinoline-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 188.16
CID PubChem 74079
Poids de la formule 189.17
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Poudre cristalline