Learn More
Acide 8-Hydroxyquinoléine-2-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4490244
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1571-30-8
C10H6NO3
188.16
MFCD00168972
UHBIKXOBLZWFKM-UHFFFAOYSA-M
8-hydroxyquinaldic acid, quinaldic acid, 8-hydroxy, 2-quinolinecarboxylic acid, 8-hydroxy, 8-hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid, 8hc, acmc-20a4qz, 5-22-05-00272 beilstein handbook reference, 8-hydroxyquinolin-2-carboxylic acid, 8-hydroxyquinoline-2-carbaxylicacid, quinolinecarboxylic acid, 8-hydroxy
74079
Acide 8-hydroxyquinoline-2-carboxylique
OC1=C2N=C(C=CC2=CC=C1)C([O-])=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1571-30-8
C10H6NO3
188.16
MFCD00168972
UHBIKXOBLZWFKM-UHFFFAOYSA-M
8-hydroxyquinaldic acid, quinaldic acid, 8-hydroxy, 2-quinolinecarboxylic acid, 8-hydroxy, 8-hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid, 8hc, acmc-20a4qz, 5-22-05-00272 beilstein handbook reference, 8-hydroxyquinolin-2-carboxylic acid, 8-hydroxyquinoline-2-carbaxylicacid, quinolinecarboxylic acid, 8-hydroxy
74079
Acide 8-hydroxyquinoline-2-carboxylique
OC1=C2N=C(C=CC2=CC=C1)C([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 8-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 213.0°C to 214.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 189.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 8-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.