Learn More
8-méthylquinoléine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-167638
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
611-32-5
C10H9N
143.19
MFCD00006810
JRLTTZUODKEYDH-UHFFFAOYSA-N
quinoline, 8-methyl, 8-methyl-quinoline, ccris 408, 8-methyl, o-toluquinoline, 8-metyl quinoline, 8-methyl quinoline, pubchem5806, acmc-209mpf, dsstox_cid_888
11910
CHEBI:48984
8-méthylquinoléine
CC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
611-32-5
C10H9N
143.19
MFCD00006810
JRLTTZUODKEYDH-UHFFFAOYSA-N
quinoline, 8-methyl, 8-methyl-quinoline, ccris 408, 8-methyl, o-toluquinoline, 8-metyl quinoline, 8-methyl quinoline, pubchem5806, acmc-209mpf, dsstox_cid_888
11910
CHEBI:48984
8-méthylquinoléine
CC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 8-Methylquinoline
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -80°C
Couleur Jaune
Densité 1.0500g/mL
Point d’ébullition 245°C to 248°C
Point d’éclair 104°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.6140 to 1.6160 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.05
Poids de la formule 143.19
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.