Learn More
8-méthylquinoléine, 97 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 303620050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 611-32-5 Poids : 0.05500kg
Quantité 5g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10037832
  • 40.28€ / 5g
En stock, prêt à être expédié: 1
Identifiants chimiques
611-32-5
143.19
JRLTTZUODKEYDH-UHFFFAOYSA-N
11910
8-méthylquinoléine
C10H9N
MFCD00006810
quinoline, 8-methyl, 8-methyl-quinoline, ccris 408, 8-methyl, o-toluquinoline, 8-metyl quinoline, 8-methyl quinoline, pubchem5806, acmc-209mpf, dsstox_cid_888
CHEBI:48984
CC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Spécification
8-Methylquinoline
104°C
Flacon en verre
1.05
Jaune
5g
611-32-5
100.0
C10H9N
quinoline, 8-methyl, 8-methyl-quinoline, ccris 408, 8-methyl, o-toluquinoline, 8-metyl quinoline, 8-methyl quinoline, pubchem5806, acmc-209mpf, dsstox_cid_888
CC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
143.19
CHEBI:48984
Liquide
1.0500g/mL
Authentic
1.6140 to 1.6160 (20°C, 589nm)
245°C to 248°C
-80°C
97%
96.0
96% min. (GC)
MFCD00006810
JRLTTZUODKEYDH-UHFFFAOYSA-N
8-méthylquinoléine
11910
143.19
97%
Vidéos
FDS Documents
Certificats