Learn More
Thermo Scientific™ Rotor angulaire à compartiments étanches 8 x 50 ml
Centrifugez huit tubes coniques dans des compartiments individuels étanches.
Marque: Thermo Scientific™ 75003694
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 2.50000kg
Description
Centrifugez huit tubes coniques dans des récipients étanches individuels grâce au rotor à angle fixe, scellé Thermo Scientific™ 8 x 50 mL.
Récipients étanches individuels pour des échantillons à haut risque, certifiés par l’organisme de santé publique Public Health England, Porton Down, Royaume-Uni.- l’installation et le retrait du rotor sans incident
- l’accès aisé à la chambre pour faciliter le nettoyage
- la possibilité de passer rapidement d’une application à l’autre, des tubes coniques aux tubes de prélèvement sanguin, des microtubes aux microplaques et souplesse pour évoluer en fonction des besoins de votre laboratoire
Spécification
Rotor à angle fixe, scellé individuellement, 8 x 50 ml | |
8 x 50 mL | |
6 500 tr/min | |
116 mm | |
Centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 et SL 16 |
Rotor angulaire fixe | |
6,755 ×g | |
143 mm | |
29,5 mm | |
25° |