Learn More
Agilent BioTek Lecteur d’absorbance 800TS
Pour mesurer l’absorbance dans les dosages à base de microplaques
Marque: Agilent BioTek 800TSNB-SN
Description
Le lecteur d’absorbance BioTek 800 TS est un lecteur de microplaques abordable et de haute qualité pour les essais dans des formats de 6 à 384 puits. Les applications comprennent ELISA, la quantification des protéines, la cinétique enzymatique et les essais cellulaires.
L’écran tactile couleur offre une interface utilisateur visuelle, rendant la programmation rapide et intuitive. Des fonctionnalités étendues et l’analyse des données sont disponibles avec le logiciel Gen5. Le 800 TS est associé au laveur 50 TS, ce qui en fait un système compact, polyvalent et abordable pour automatiser de nombreux flux d’applications.
Prestations de service
12 mois
Spécification
Lecteur de microplaques | |
USB Type B, USB Type A | |
Point final, cinétique, balayage de la surface du puits | |
Logiciel d’analyse des données Gen5, Gen5 Secure pour la conformité à 21 CFR Partie 11 (option) | |
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. | |
Mesure de l’absorbance dans les dosages à base de microplaques | |
800TSNB | |
400 à 750 nm | |
8 kg |
Photodiode | |
Lampe halogène au tungstène | |
Linéaire (sauf configurations NB) | |
10 nm | |
405, 450, 490, 630 nm | |
Plaques Terasaki de 6 à 384 puits ; 400 à 750 nm | |
100/240 V | |
18,5 lb |