Learn More
S.C.A.T™ SafetyWasteCap avec filetage S55
S.C.A.T™ SafetyWasteCaps pour une élimination sûre des déchets HPLC. Pour une protection maximale et un travail efficace avec les déchets liquides dangereux. Avec de multiples options pour raccorder des tubes et des capillaires de tailles différentes. Découvrez la flexibilité du système leader mondial pour la sécurité des solvants!
137.00€ - 337.26€
Spécification
À utiliser avec (équipement) Bidon de déchets
Description SafetyWasteCap S55, entonnoir de sécurité avec fermeture automatique, 2x 2,3/3,2 mm DE, raccord pour filtre à air
Matériau HDPE, PTFE, PFA
Type SafetyWasteCap
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
10605645 Afficher les documents S.C.A.T™
107924
SafetyWasteCap S55, 2x 2,3/3,2 mm DE, 1x 6,4 - 9 mm DI, raccord pour filtre à air 137.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 7
Ajouter au panier
10601324 Afficher les documents S.C.A.T™
107963
SafetyWasteCap S55, contrôle mécanique de niveau, 2x 2,3/3,2 mm DE, 1x 6,4 - 9 mm DI, raccord pour filtre à air 276.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
18-06-2020
Ajouter au panier
10737883 Afficher les documents S.C.A.T™
108033
SafetyWasteCap S55, entonnoir de sécurité avec fermeture automatique, 2x 2,3/3,2 mm DE, raccord pour filtre à air 337.26€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
01-07-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • Corps en PTFE à rotation libre de 360°, résistant aux fluides agressifs
  • Filtre à air contre les vapeurs nocives
  • Raccords et connecteur pour flexible de différentes tailles
  • Système flexible
  • Sécurité en laboratoire, mesures techniques de protection, protection optimale lors de la collecte des déchets liquides
  • Rentabilité
  • Vaste gamme d'accessoires, en option: utilisation en entonnoir, contrôle de niveau pour éviter le débordement des récipients.
  • Vaste gamme de tailles de filetage adaptées aux conteneurs à déchets de différents fabricants
  • Élimination sûre des déchets CLHP
  • Haute performance au travail
  • Protection individuelle, éviter le contact cutané avec les solvants organiques, sécurité au travail, ergonomie
  • Bouteilles et contenants bien fermés
  • Créer un climat de travail confortable
Spécification
Spécification
Bidon de déchets
SafetyWasteCap S55, entonnoir de sécurité avec fermeture automatique, 2x 2,3/3,2 mm DE, raccord pour filtre à air
HDPE, PTFE, PFA
SafetyWasteCap