Learn More
SHOWA™ Gants Butyl II 874 Best™
Même résistance à la perméation chimique
Marque: SHOWA™ 8635713
Code nomenclature Nacres: HA.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Les gants sont fabriqués avec une structure plus fine pour une meilleure dextérité.
- Disponible en finition lisse et rugueuse
Spécification
0,35 mm | |
Bord roulé | |
Non revêtus | |
Produits chimiques, y compris aldéhydes, amines et cétones | |
Noirs |
Rugueux | |
Manipulation de produits chimiques | |
Butyle | |
10 | |
355 mm |