Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à sertir en verre transparent 8 mm
Choisissez parmi notre vaste gamme de flacons à sertir/à clipser de 8 mm en verre de haute qualité, qui sont des flacons d’échantillons à faible volume, idéaux pour les plateaux d’échantillonneurs automatiques 6 mm, 7 mm et 8 mm.
30.65€ - 411.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11921533
|
Thermo Scientific™
C4008-632R |
Flacon à sertir de 8 mm, transparent, 6 x 32 mm, fond rond |
45.41€
100 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10097124
|
Thermo Scientific™
C4008-741 |
Flacon en verre transparent, 7 x 40 mm, fond plat |
30.65€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11563750
|
Thermo Scientific™
07-CPV |
Flacon conique à sertir de 0,7 ml |
276.86€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11583750
|
Thermo Scientific™
08-CV |
Flacon à sertir 800 µl |
131.69€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12423588
|
Thermo Scientific™
C4008-1 |
Flacon en verre transparent, 8 x 30 mm, fond plat |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11573750
|
Thermo Scientific™
08-CPV |
Flacon à sertir de 0,8 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10169154
|
Thermo Scientific™
C4008-739 |
Clear Glass Vial, 7 x 40mm, Conical Bottom |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10712846
|
Thermo Scientific™
C4008-632C |
Flacon en verre transparent, 6 x 32 mm, fond conique |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11513760
|
Thermo Scientific™
1.2-CWV |
Flacon à sertir 1,2 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10268960
|
Thermo Scientific™
1-CWV |
Flacon conique à sertir de 1 ml pour échantillonneurs automatiques Waters |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11568200
|
Thermo Scientific™
SV-S1 |
Manchon de support pour flacons en PTFE pour des flacons de 6 x 32 mm, adapté à la plupart des échantillonneurs automatiques |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11508210
|
Thermo Scientific™
SV-S11A |
Manchon de support en PTFE pour flacons 6 x 32 mm, adapté aux échantillonneurs automatiques robotisés |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11538210
|
Thermo Scientific™
SV-S11G |
Manchon de support pour flacons en verre pour des flacons de 6 x 32 mm, adapté aux échantillonneurs automatiques robotisés |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10438574
|
Thermo Scientific™
WS-5 |
PTFE Vial Support Sleeve for 7x32mm vials, fits most autosamplers |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10092963
|
Thermo Scientific™
60180-500 |
1mL Crimp Top Tapered Vial |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Choisissez parmi notre vaste gamme de flacons à sertir/à clipser de 8 mm en verre de haute qualité, qui sont des flacons d’échantillons à faible volume, idéaux pour les plateaux d’échantillonneurs automatiques 6 mm, 7 mm et 8 mm. Choisissez l’une des bases plates ou coniques afin de maximiser la récupération requise pour les petites injections d’échantillons. Les gaines réutilisables maintiennent les flacons scellés et sertis en position dans les carrousels d’échantillonnage automatique ou sur les racks, et permettent le déplacement des flacons sous forme d’unité unique pour les échantillonneurs automatiques GC et HPLC. Fabriqués en verre borosilicaté transparent de qualité supérieure (Type 1, Classe A), ces flacons satisfont à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
Choisissez le flacon qui répondra le mieux à vos besoins- Le joint à sertir de 8 mm minimise l’exposition entre le solvant de l’échantillon et le septum
- Le verre borosilicaté GOLD neutre est un verre à faible expansion et ultra pur avec une très faible concentration de sites actifs pour protéger vos analytes des interactions indésirables
- Les gaines haute précision (PTFE ou verre) permettent d’utiliser les flacons avec la grande majorité des échantillonneurs automatiques du marché
Compatibilité avec les échantillonneurs automatiques GC et HPLC*
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Reportez-vous au catalogue de colonnes et consommables Thermo Scientific pour plus d’informations sur la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.