Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 8 mm en PP à trou central, noir, à filetage 8-425
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
246.00€ - 677.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe 8 mm
Matériau PP
À utiliser avec (application) GC, HPLC
Quantité 100
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Matériau (doublure) Couleur Épaisseur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Matériau (doublure) Couleur Épaisseur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11782428
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Caoutchouc naturel / TEF Transparent, Noir, Black 1,3 mm
246.00€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11757567
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
PTFE/butyle Gris, Rouge, Noir 1,3 mm
274.00€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11844800
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Silicone/PTFE Bleu foncé, Blanc, Noir 1,3 mm
337.00€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11823560
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Silicone/PTFE Rouge, Blanc, Noir 1,3 mm
677.00€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11792428
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Silicone/PTFE Noir, Rouge, Blanc 1,3 mm
417.00€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11702438
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Silicone/PTFE Rouge, Blanc, Noir 1 mm
482.00€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11814800
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Silicone/PTFE Blanc crème, Rouge, Noir 1,5 mm
329.00€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11894800
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Caoutchouc rouge/PTFE ; Rouge-orange, Noir, Black 1 mm
270.00€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
  • 8 mm
  • PP
  • Bouchon à vis
  • Noir
  • Orifice central
  • Filetage 8-425
  • Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
Spécification
Spécification
8 mm
PP
GC, HPLC
100