Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons de 8 mm, filetage8-425, verre transparent, 1,5 ml, bouchon à vis en PP, orifice central
Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Description
- ND8
- 8-425
- Verre
- Transparent
- 1,5 ml
- Bouchon à vis
- Orifice central
- PP
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant les fournitures correspondantes ensemble
Spécification
Noir | |
transparent | |
En verre | |
100 | |
Bouchon à vis | |
1ère classe hydrolytique | |
Non |
PTFE vierge | |
11,6 mm | |
1,9 ml | |
Polypropylène | |
32 mm | |
8-425 |