Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons de 8 mm, filetage8-425, verre transparent, 1,5 ml, bouchon à vis en PP, bouchon fermé
Comprend 100 flacons et 100 bouchons avec septa pré-assemblés, les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et le bouchon tout en conservant les fournitures correspondantes ensemble
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.28800kg
Description
- ND8
- 8-425
- Verre
- Transparent
- 1,5 ml
- Bouchon à vis
- Bouchons fermés
- PP
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant les fournitures correspondantes ensemble
Spécification
Noir | |
Transparent | |
verre | |
100 | |
Bouchon à vis | |
8-425 |
Silicone/PTFE | |
11,6 mm | |
1,9 ml | |
PP | |
32 mm | |
Non |