Learn More
Alfa Aesar™ 9,10-Bis(phenylethynyl)-2-ethylanthracene, 98%
Catalog Number 15460318
Click to view available options
Quantité:
1g
Nom chimique ou matériau 9,10-Bis(phenylethynyl)-2-ethylanthracene
CAS 53158-83-1
Formule moléculaire C32H22
Numéro MDL MFCD00190223
Quantité 1g
Synonyme 2-ethyl-9,10-bis phenylethynyl anthracene, 9,10-bis phenylethynyl-2-ethylanthracene, 2-ethyl-9,10-bis 2-phenylethynyl anthracene
Clé InChI KXTNQYWZDLPDLS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=CC=C2C(=C1)C(C#CC1=CC=CC=C1)=C1C=CC=CC1=C2C#CC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC 2-ethyl-9,10-bis(2-phenylethynyl)anthracene
Poids moléculaire (g/mol) 406.53
CID PubChem 323129
Poids de la formule 406.53
Pourcentage de pureté 98%