Learn More
9-bromo-10-phénylanthracène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7056052
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
23674-20-6
C20H13Br
333.228
MFCD00230983
WHGGVVHVBFMGSG-UHFFFAOYSA-N
10-bromo-9-phenylanthracene, anthracene, 9-bromo-10-phenyl, 9-bromo-10-phenyl-anthracene, ksc201k3d, 9-bromo-10-phenyl anthracene
4155836
9-bromo-10-phénylanthracène
C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC=CC3=C(C4=CC=CC=C42)Br
23674-20-6
C20H13Br
333.228
MFCD00230983
WHGGVVHVBFMGSG-UHFFFAOYSA-N
10-bromo-9-phenylanthracene, anthracene, 9-bromo-10-phenyl, 9-bromo-10-phenyl-anthracene, ksc201k3d, 9-bromo-10-phenyl anthracene
4155836
9-bromo-10-phénylanthracène
C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC=CC3=C(C4=CC=CC=C42)Br
It is used as an OLED material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme matériau OLED.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le toluène chaud et le diméthylformamide.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Garder le récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 9-Bromo-10-phenylanthracene
Point de fusion 154°C to 158°C
Couleur Jaune
Quantité 250 mg
Beilstein 2277064
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in hot toluene,dimethylformamide.
Poids de la formule 333.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre