Learn More
9-Chloroanthracène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
9-Chloroanthracene, is used as a chlorinated anthracene compound used for biochemical research. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
9-chloroanthracène, est utilisé comme composé d’anthracène chloré utilisé pour la recherche biochimique. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
9-chloroanthracène, est utilisé comme composé d’anthracène chloré utilisé pour la recherche biochimique. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 9-Chloroanthracene |
Point de fusion | 101°C to 106°C |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 1869540 |
Synonyme | anthracene, 9-chloro, ccris 5547, 9-chloro-anthracene, #, anthracene,9-chloro, bidd:gt0730 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 212.68 |
Pourcentage de pureté | 96% |