Learn More
9-méthylanthracène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509807
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
779-02-2
C15H12
192.26
MFCD00001261
CPGPAVAKSZHMBP-UHFFFAOYSA-N
anthracene, 9-methyl, unii-65nk4cin03, ccris 2740, 9-methyl anthracene, 9-methyl-anthracene, anthracen-9-ylmethyl, acmc-209pcm, 9-methylanthracene, wln: l c666j b1, 9-methylanthracene, analytical standard
13068
9-méthylanthracène
CC1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
779-02-2
C15H12
192.26
MFCD00001261
CPGPAVAKSZHMBP-UHFFFAOYSA-N
anthracene, 9-methyl, unii-65nk4cin03, ccris 2740, 9-methyl anthracene, 9-methyl-anthracene, anthracen-9-ylmethyl, acmc-209pcm, 9-methylanthracene, wln: l c666j b1, 9-methylanthracene, analytical standard
13068
9-méthylanthracène
CC1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 9-Methylanthracene
Point de fusion 76.0°C to 79.0°C
Couleur Orange à jaune
Densité 1.0660g/mL
Point d’ébullition 196.0°C to 197.0°C (12.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 05,II,586
Gravité spécifique 1.066
Poids de la formule 192.26
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 9-Methylanthracene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.