Learn More
Uvex™ Lunettes de sécurité Cybric 9188
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Gris
Transparents
Description
- Les lunettes sont dotées d’un grand champ de vision et de capacités d’ajustement individuel pour une protection et un confort fiables
- Certifié conforme aux normes EN 166 (protection oculaire personnelle) et EN 170 (filtres UV)
- Branches Quattroflex avec quatre coussins confortables pour garantir un ajustement confortable et sans pression autour de l’oreille
- L’inclinaison des branches peut être ajustée entre plusieurs niveaux, ce qui leur permet d’être adaptées individuellement à toutes les formes de visages
- Le revêtement Supravision Sapphire est extrêmement résistant aux produits chimiques et aux rayures des deux côtés
- Protection UV 400 fiable
Spécification
Type de lentille | Supravision Sapphire |
Certifications / conformité (Europe) | EN 166-2001, EN 170-2002 |
Teinte de la lentille | Transparents |
Couleur de la monture | Noir, orange |
Modèle | 9188 Cybric |
Lens Material | Polycarbonate |
Protection UV | UV 400 |