Learn More
Uvex™ Lunettes de sécurité Cybric 9188
Les lunettes Cybric offrent un grand champ de vision et de capacités d’ajustement individuel pour une protection et un confort fiables.
Marque: Uvex™ 9188076
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Les lunettes sont dotées d’un grand champ de vision et de capacités d’ajustement individuel pour une protection et un confort fiables
- Certifié conforme aux normes EN 166 (protection oculaire personnelle) et EN 170 (filtres UV)
- Branches Quattroflex avec quatre coussins confortables pour garantir un ajustement confortable et sans pression autour de l’oreille
- L’inclinaison des branches peut être ajustée entre plusieurs niveaux, ce qui leur permet d’être adaptées individuellement à toutes les formes de visages
- Le revêtement Supravision Sapphire est extrêmement résistant aux produits chimiques et aux rayures des deux côtés
- Protection UV 400 fiable
Spécification
EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 | |
Noir, orange | |
Supravision Sapphire | |
UV 400 |
Gris | |
9188 Cybric | |
PC |