Learn More
Uvex™ 9199 X-Fit Safety Spectacles
Catalog Number p-7221903
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Ambré
Gris
Transparent
Sporty spectacles with a lightweight design that provides optimum eye coverage, and a high level of user acceptance.
  • Les lunettes sportives assurent une couverture optimale de l’ensemble de la zone oculaire
  • Branches à charnière innovantes pour un ajustement personnalisé
  • La conception légère ne pèse que 23 grammes
  • Sans métal
Revêtement Supravision Excellence
  • Intérieur : Antibuée
  • Extérieur : Résistance aux rayures et aux produits chimiques
  • Les verres sont faciles à nettoyer et moins sensibles aux salissures
Revêtement Supravision Sapphire
  • À l’intérieur : Résistance aux rayures et aux produits chimiques
  • Extérieur : Résistance aux rayures et aux produits chimiques
  • Les propriétés antiadhésives permettent d’éliminer facilement les saletés graisseuses et aqueuses
Certifications/Conformité EN 166:2001, EN 170:2002
Type de lentille Supravision Excellence
Teinte de la lentille Ambré
Couleur de la monture Gris
Modèle 9199 X-Fit
Poids (métrique) 23 g
Jetable Non
Lens Material PC
Protection UV UV 400
Labeling W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FTKN CE