missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex 95159 Busingess Insole - Width 12
Comfortable climatic insole with antistatic properties for Uvex 1 business
19.25€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Uvex 1 Business |
Matériau | Microvelours |
Jetable | Non |
Sexe | Unisexe |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17227901
|
Uvex
9515939 |
39 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17237901
|
Uvex
9515940 |
40 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17247901
|
Uvex
9515941 |
41 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17257901
|
Uvex
9515942 |
42 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17267901
|
Uvex
9515943 |
43 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17277901
|
Uvex
9515944 |
44 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17287901
|
Uvex
9515945 |
45 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17297901
|
Uvex
9515946 |
46 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17207911
|
Uvex
9515947 |
47 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17217911
|
Uvex
9515948 |
48 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17227911
|
Uvex
9515949 |
49 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17237911
|
Uvex
9515951 |
51 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Full-surface foot shock absorption
- Highly breathable and moisture-absorbent material
- Shock absorption zones support natural foot movement
- Skin compatibility and pleasant surface structure
- Supports foot arch
- Article No: 9515.9
- Sizes: 39 to 52
Spécification
Noir | |
Microvelours | |
Unisexe | |
Oui |
Uvex 1 Business | |
Non | |
Large | |
Non |