Learn More
Uvex 95284 Low Tune-Up Insole For Uvex 1 Sport - Width 11
Tune-Up antistatic insole for reducing fatigue and supporting arch
Marque:  Uvex 9528436
Informations supplémentaires : Poids : 0.09400kg
Code produit. 17268051
  • 21.15€ / 1 paire
Expédition estimée: 23-04-2024
Description
Semelle intérieure basse confortable réglable Uvex 95284
  • Concept de semelle intérieure antistatique à utiliser dans les chaussures de sécurité
  • Conçue pour réduire la fatigue en augmentant le confort de ceux qui les portent et en améliorant l’ergonomie grâce au support optimal de la voûte plantaire
  • Bon rembourrage
  • Allégement des pressions
  • Structure de surface confortable et non irritante
  • Respirante et absorbe l’humidité
  • Antibactérienne
  • Antistatiques
  • Utilisable pour les chaussures ESD
  • Uvex 1 Sport
  • Article n° 95284
  • Norme EN ISO 20345:2011
  • Tailles : 35 à 52
Spécification
Spécification
Noir, Bleu
Microvelours
Non
Largeur standard
Non
Uvex 1 Sport
36
Unisexe