Learn More
Uvex 95285 Medium Tune-Up Insole For Uvex 1 Sport - Width 11
Tune-Up antistatic insole for reducing fatigue and supporting arch
21.15€
Spécification
Couleur | Noir, Blanc |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Uvex 1 Sport |
Matériau | Microvelours |
Jetable | Non |
Sexe | Unisexe |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17238081
|
Uvex
9528545 |
45 |
21.15€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17238071
|
Uvex
9528535 |
35 |
21.15€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17248071
|
Uvex
9528536 |
36 |
21.15€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17258071
|
Uvex
9528537 |
37 |
21.15€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17268071
|
Uvex
9528538 |
38 |
21.15€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17278071
|
Uvex
9528539 |
39 |
21.15€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17288071
|
Uvex
9528540 |
40 |
21.15€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17298071
|
Uvex
9528541 |
41 |
21.15€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17208081
|
Uvex
9528542 |
42 |
21.15€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17218081
|
Uvex
9528543 |
43 |
21.15€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17228081
|
Uvex
9528544 |
44 |
21.15€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17248081
|
Uvex
9528546 |
46 |
21.15€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17258081
|
Uvex
9528547 |
47 |
21.15€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17268081
|
Uvex
9528548 |
48 |
21.15€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17278081
|
Uvex
9528549 |
49 |
21.15€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17288081
|
Uvex
9528550 |
50 |
21.15€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17298081
|
Uvex
9528551 |
51 |
21.15€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17208091
|
Uvex
9528552 |
52 |
21.15€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Uvex Tune-Up Comfortable Medium Insole 95285
- Antistatic insole concept for use in safety footwear
- Designed to reduce fatigue by increasing wearer comfort and enhancing ergonomics by optimum support of arch of feet
- Good cushioning
- Relief of pressure marks
- Non-irritating, comfortable surface structure
- Breathable and absorbs moisture
- Antibacterial
- Antistatic
- Useable for ESD-footwear
- Uvex 1 Sport
- Article No. 95285
- Standard EN ISO 20345:2011
- Sizes: 35 to 52
Spécification
Noir, Blanc | |
Microvelours | |
Unisexe | |
Oui |
Uvex 1 Sport | |
Non | |
Largeur standard | |
Non |