missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex 95289 High Tune-Up Insole For Uvex 1 G2 - Width 11
Tune-Up antistatic insole for reducing fatigue and supporting arch
Marque: Uvex 9528935
Informations supplémentaires : Poids : 0.13700kg
Description
Semelle intérieure haute confortable réglable Uvex 95289
- Concept de semelle intérieure antistatique à utiliser dans les chaussures de sécurité
- Conçue pour réduire la fatigue en augmentant le confort de ceux qui les portent et en améliorant l’ergonomie grâce au support optimal de la voûte plantaire
- Bon rembourrage
- Allégement des pressions
- Structure de surface confortable et non irritante
- Respirante et absorbe l’humidité
- Antibactérienne
- Antistatiques
- Utilisable pour les chaussures ESD
- Uvex 1 G2
- Article n° 95289
- Norme EN ISO 20345:2011
- Tailles : 35 à 52
Spécification
Noir, Orange | |
Microvelours | |
Non | |
Largeur standard | |
Non |
Uvex 1 G2 | |
35 | |
Unisexe | |
Oui |