Learn More
Uvex 95289 High Tune-Up Insole For Uvex 1 G2 - Width 11
Tune-Up antistatic insole for reducing fatigue and supporting arch
21.15€
Spécification
Couleur Noir, Orange
À utiliser avec (équipement) Uvex 1 G2
Matériau Microvelours
Jetable Non
Sexe Unisexe
Consulter d'autres spécifications
Produits 18
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
17258141
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9528935
35
21.15€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17268141
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9528936
36
21.15€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17278141
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9528937
37
21.15€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17288141
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9528938
38
21.15€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17298141
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9528939
39
21.15€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17208151
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9528940
40
21.15€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17218151
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9528941
41
21.15€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17228151
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9528942
42
21.15€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17238151
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9528943
43
21.15€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17248151
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9528944
44
21.15€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17258151
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9528945
45
21.15€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17268151
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9528946
46
21.15€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17278151
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9528947
47
21.15€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17288151
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9528948
48
21.15€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17298151
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9528949
49
21.15€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17208161
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9528950
50
21.15€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17218161
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9528951
51
21.15€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17228161
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9528952
52
21.15€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
Description
Uvex Tune-Up Comfortable High Insole 95289
  • Antistatic insole concept for use in safety footwear
  • Designed to reduce fatigue by increasing wearer comfort and enhancing ergonomics by optimum support of arch of feet
  • Good cushioning
  • Relief of pressure marks
  • Non-irritating, comfortable surface structure
  • Breathable and absorbs moisture
  • Antibacterial
  • Antistatic
  • Useable for ESD-footwear
  • Uvex 1 G2
  • Article No. 95289
  • Standard EN ISO 20345:2011
  • Sizes: 35 to 52
Spécification
Spécification
Noir, Orange
Microvelours
Unisexe
Oui
Uvex 1 G2
Non
Largeur standard