Learn More
Greiner Bio-One Microplaque CELLCOAT™ à 96 puits, traitée à la poly-D-lysine, à fond plat
Couleur :noir, fond transparent ; Stérilité :stérile ; Couvercle :avec couvercle
Marque: Greiner Bio-One 655946
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 1.35000kg
Description
- La poly-D-lysine (PDL) est une molécule synthétique utilisée pour améliorer l’adhérence de différents types de cellules aux surfaces en polystyrène
- Durée de conservation : 18 mois à température ambiante
- Poids moléculaire de PDL : 75 à 150 kD
- Promotion de l’adhérence cellulaire, de la prolifération et de la croissance des lignées cellulaires transfectées (p. ex. HEK-293, PC12, L929, certaines lignées cellulaires 3T3), lignées cellulaires neuronales, ainsi que les neurones primaires et les cellules gliales
- La conception des puits cheminée permet à chaque puits individuel de se tenir seul pour minimiser le risque de transfert d’échantillons et de contamination croisée
Avantages :
- Augmentation de l’isolement et de l’efficacité de la culture
- Produits prêts à l’emploi : utilisation immédiate, gain de temps
- Qualité constante
- Stable à température ambiante
Spécification
Alphanumérique | |
Étalon | |
34 mm2 | |
5/boîte ; 20/carton | |
PS | |
Non stérile | |
392 μl | |
Oui |
ANSI (ANSI/SBS 1-2004) | |
Avec couvercle | |
8 x 12 | |
Noir, Fond transparent | |
96 | |
Traité à la Poly-D lysine | |
Plat | |
20/boîte |