Learn More
Macherey Nagel Bioanalysis™ Bloc à 96 puits
Bloc de 96 puits carré pour une utilisation avec le kit de sang NucleoSpin™ 96
47.15€ - 281.00€
Code produit | Marque | Volume (métrique) des puits | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) des puits | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11902552
|
Macherey Nagel Bioanalysis™
740481 |
2,1 mL | 4/boîte |
47.15€
4 pièces |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11922432
|
Macherey Nagel Bioanalysis™
740476.24 |
2.1 mL | 1 de chaque |
170.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11912432
|
Macherey Nagel Bioanalysis™
740487.24 |
0.8 mL | 24/boîte |
281.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
NucleoSpin96 Virus permet une préparation simultanée rapide d'acides nucléiques viraux à partir de sérum, plasma ou tout liquide biologique sans cellule. Les kits permettent une purification fiable de l'ARN viral et de l'ADN sans contamination croisée. Le NucleoSpin96 Virus est principalement conçu pour une utilisation manuelle dans une centrifugeuse. Les kits NucleoSpin96 Virus Core permettent une plus grande variation et une plus grande flexibilité dans les consommables utilisés pour la lyse, le lavage et l'élution et sont principalement recommandés pour l'utilisation manuelle ou automatisée à vide. Grâce à la méthode NucleoSpin96 Virus, les virus ARN sont rapidement et efficacement lysés par un tampon de lyse qui est une solution hautement concentrée en GITC. Les virus à ADN (p. ex. VHB) sont généralement plus difficiles à isoler et nécessitent une digestion d'échantillons à l’aide de protéinase K. Le tampon de lyse et l’éthanol créent des conditions appropriées pour la liaison des acides nucléiques à la membrane de silice des barrettes ou plaques de liaison NucleoSpin Virus. L'ARN porteur inclus dans le tampon de lyse améliore la liaison et la récupération de l'ARN/ADN viral peu concentré. Les contaminations (inhibiteurs potentiels de la PCR*) comme les sels, métabolites et composants cellulaires macromoléculaires solubles sont éliminées par étapes de lavage avec des tampons de lavage éthanoliques. Les acides nucléiques viraux purifiés peuvent être élués dans un tampon à faible teneur en sel ou dans de l'eau et sont prêts à l'emploi dans des applications en aval telles que la RT-PCR* ou la PCR*.Centrifugation
Pour le traitement par centrifugation des kits NucleoSpin 8 Virus, il est nécessaire d’utiliser une centrifugeuse à microplaques capable d’accueillir les barrettes/plaques NucleoSpin Virus empilées sur un bloc à puits ronds ou carrés ou un rack avec barrettes de tube et d’atteindre des accélérations de 5, 600 à 6, 000 x g (hauteur du godet : 85 mm). Pour le traitement par centrifugation des barrettes à 8 puits, le kit de démarrage réutilisable C, contenant les supports de colonne C, les barrettes factices, les blocs à puits carrés MN et les barrettes de tubes est requis.
Traitement sous vide
Les kits NucleoSpin 96 Virus peuvent être utilisés manuellement avec le collecteur à vide NucleoVac 96. Pour le traitement sous vide des barrettes à 8 puits, le kit de démarrage réutilisable A, contenant les supports de colonne A et les barrettes factices, est requis. Pour l'automatisation sur des plateformes de laboratoire à l’aide des chambres à vide pour plaques à 96 puits standards, l'utilisation du kit de démarrage A est également requise.
Composants du kit :
Barrettes de liaison NucleoSpin Virus, blocs à puits carrés MN, racks avec barrettes de tube, barrettes de bouchons, feuille de métal auto-adhésive, tampons, ARN porteur, protéinase K.
- Technologie à membrane de silice
- Taille des fragments : 100 bp à30 kb
- Échantillon : 150 μL (100 cp/ml) de sérum, plasma, liquides biologiques sans cellule
- Volume d’élution : 70 μl à 100 μl
- Récupération standard : > 90%
- Capacité de liaison : 40 μg
- Temps de préparation : 60 min./ plaque
- Format : Plaques à 96 puits. Isolement manuel ou automatisé de l’ARN et de l’ADN viral issu de sérum, plasma, liquides biologiques exempts de cellules.
Spécification
Bloc de 96 puits |