Learn More
Greiner Bio-One Microplaque μClear™ à 96 puits, traitée pour la répulsion cellulaire, à fond plat
Couleur :transparent ; Stérilité :stérile ; Couvercle :avec couvercle
Marque:  Greiner Bio-One 655976
Informations supplémentaires : Poids : 1.92000kg
Code produit. 15807656
  • 1255.00€ / 32 pièces
Expédition estimée: 18-04-2024
Description
  • Caractérisées par une faible adhérence cellulaire
  • Idéales pour les applications telles que la culture en suspension de cellules semi-adhérentes et adhérentes, les cultures 3D sur gel et la culture cellulaire magnétique 3D (technologie Nano3D)
  • Fond des puits enduit avec μClear
Spécification
Spécification
Étalon
8 x 12
Transparent
96
Répulsif cellulaire
32
Avec couvercle
8/boîte ; 32/carton
Polystyrène
Stérile
Plat
32/boîte