Learn More
Greiner Bio-One Microplaques de cristallisation CrystalQuick™ à 96 puits
Pour applications automatisées. Les microplaques de cristallisation CrystalQuick™ à 96 puits Greiner Bio-One sont optimisées pour l’étanchéité avec un film adhésif VIEWseal™.
Marque: Greiner Bio-One 609101
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Non stérile
- PS
- Bonnes propriétés optiques
- Avec puits de cristallisation par réservoir
- Codage alphanumérique des puits
- Avec le couvercle CrystalDrop™, des expériences sont possibles avec la méthode de goutte assise et de goutte suspendue
Spécification
Standard | |
4,1 μl | |
Plat | |
Applications en goutte assise, avec différents profils de puits et différentes propriétés de matériau | |
40 | |
14,4 mm | |
96 |
Étalon | |
Carré | |
Transparent | |
PS | |
40/boîte | |
Non stérile | |
8 x 12 |