Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à 96 puits non traitées
Fabriquées sans traitement de surface pour créer une faible liaison biomoléculaire pour les applications sensibles d’analyse biochimique. Les microplaques de dosage à 96 puits non traitées Greiner Bio-One™ sont disponibles en PS ou en PP avec différentes conceptions de puits.
150.01€ - 572.99€
Spécification
Code-barres Alphanumérique
Certifications/Conformité DIN ISO 9001
Format Standard
Couvercle Sans couvercle
Array 8 x 12
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Volume total (métrique) du puits Matériau Type de puits Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume total (métrique) du puits Matériau Type de puits Prix Quantité et disponibilité  
10242711
Afficher les documents Détails de la promotion
Greiner Bio-One
651101
234 μl PS V
217.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10008800
Afficher les documents Détails de la promotion
Greiner Bio-One
650101
323 μl Polystyrène U
150.01€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10252711
Afficher les documents Détails de la promotion
Greiner Bio-One
655101
382 μl PS Plat
192.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10780175
Afficher les documents Détails de la promotion
Greiner Bio-One
651201
340 μl PP V
544.71€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10123261
Afficher les documents Détails de la promotion
Greiner Bio-One
650201
355 μl PP U
572.99€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-07-2024
Description
  • Encombrement compatible avec les systèmes automatisés
  • Suivi possible sur tout le processus de production via le système de numéro de LOT défini
  • Exempt d’endotoxines détectables (0,003 EU/ml) et testées régulièrement à l’aide d’un test de LAL cinétique turbidimétrique approuvé par la FDA (dosage de Limulus Amoebocyte)
  • Fabriqués à partir de matières premières testées pour les lixiviaux
  • Exempt de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène
  • Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
  • Les modèles avec conception de cheminée permettent à chaque puits de se tenir sur son propre risque de report d’échantillons et de contamination croisée
Spécification
Spécification
Alphanumérique
Standard
8 x 12
96
Non traité
100/boîte
DIN ISO 9001
Sans couvercle