Learn More
Thermo Scientific™ Microplaques 96 puits avec revêtement en verre WebSeal
Obtenez une résistance aux substances chimiques similaire à celle du verre., tout en conservant les avantages du polypropylène avec ces microplaques 96 puits polypropylène avec revêtement en verre.
Marque: Thermo Scientific™ 60180-P300
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.51000kg
Description
Solution pratique et économique permettant d’éliminer les contaminants extractibles lors de l’échantillonnage à partir de microplaques. Les microplaques 96 puits avec revêtement en verre Thermo Scientific™ WebSeal Plate+ offrent une résistance à l’extraction par solvant semblable à celle du verre, tout en conservant les avantages du polypropylène. Elles constituent également une solution idéale pour les applications dans lesquelles les microplaques standard en plastique ne sont pas adaptées, et permettent de ne plus utiliser les inserts en verre.
Résistance chimique identique au verre et avantages du plastique
- Microplaques légères de haute précision en polypropylène revêtues d’une épaisse couche de 200 nm de dioxyde de silicone
- Chimiquement et thermiquement résistantes ; tolèrent des températures de -80°C à +80°C
Compatibilité élevée avec les instruments
- Dimensions standard ANSI et SBS
Formats de puits adaptés à toutes les applications
- Formats de puits étroits et profonds
- Puits à fond en U et en V, garantissant une récupération optimale des échantillons
Spécification
Étalon | |
10 Pk. | |
Glass Coated Microplate | |
96 | |
300 μL | |
10 | |
10/boîte |
8 x 12 | |
Webseal | |
Glass-coated Polypropylene, Polypropylène avec revêtement en verre | |
250 μL | |
U | |
Forme en U, diamètre de 7 mm | |
14.6 mm |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.