Learn More
Greiner Bio-One Plaques à barrettes à fond rond en polystyrène à 96puits, 2 x 8 barrettes
Traité spécifiquement pour augmenter la liaison protéique. Les plaques à barrettes à fond rond en polystyrène à 96 puits Greiner Bio-One, 2 x 8 barrettes sont adaptées aux tests d’agglutination.
1208.40€ - 1303.80€
Spécification
Format | Plaque à barrettes |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | PS |
Nbre de puits | 6 |
Volume (métrique) de travail | 50 à 280 μl |
Code produit | Marque | Traitement de surface | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Traitement de surface | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10778242
|
Greiner Bio-One
754070 |
Microlon 200 |
1208.40€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10660552
|
Greiner Bio-One
754061 |
Microlon 600 |
1303.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- 2 x 8 barrettes
- Apyrogène
- Pipetés simplement et proprement
- Convient aux analyses +/-
- Adapté aux mesures de transmission
- Avec fond en U (fond rond)
Spécification
Plaque à barrettes | |
PS | |
50 à 280 μl | |
312 μl | |
Oui | |
5 | |
–20deg;C à +60deg;C |
Blanc | |
6 | |
Non stérile | |
U | |
100 | |
Oui | |
Transparent |