Learn More
Axygen™ Pointes de 96 puits, transparentes
Les pointes Axygen™ Maxymum Recovery™ ont été mises au point pour fonctionner avec les systèmes d’automatisation Agilent/Velocity11 et MGI Tech, qui peuvent être activés pour le haut débit d’extraction d’ARN basé sur des microbilles magnétiques d’échantillons biologiques ou pré-configurés et qualifiés pour automatiser les échantillons pré-PCR à haut débit.
Marque: Axygen™ VTF-205-L-R-S
Informations supplémentaires : Poids : 7.00000kg
Description
- Format des pointes : 96 cônes
- Plage volumique du cône : jusqu’à 250 μl
- Matériau de la pointe : En PP transparent
- Sans RNase / DNase, ni ADN génomique humain
- Apyrogènes
- Options disponibles :
- Avec ou sans filtres résistants aux aérosols
- non-stériles ou stériles
- Surface Axygen Maxymum Recovery
- Compatibilité :
- Plateforme automatisée de manipulation de liquides Bravo
- Station de pipetage pour manipulation verticale de liquides VPrep™
- MGISP-960
- MGISP-100
Spécification
200 μl | |
Stérile | |
Portoir, 96 puits | |
96 cônes/rack, 10 racks/boîte, 5 boîtes/carton | |
Polypropylène |
À filtre | |
Transparent | |
Faible rétention, Maxymum Recovery | |
Systèmes d’automatisation Agilent Bravo et MGI Tech MGISP, VPrep Vertical Liquid Handling Pipetting Station |