missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Plaques PCR en temps réel à 96 puits twin.tec™

Augmente le reflet de la fluorescence dans les tests de PCR en temps réel et d’autres dosages par fluorescence dus aux puits blancs.

76.90€

Spécification

Format Étalon
Array 8 x 12
Autoclavable Autoclavables
Couleur Blanc
Matériau PP
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Volume (métrique) du puits Type de jupe Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume (métrique) du puits Type de jupe Prix Quantité et disponibilité  
15685367
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030129636
150 μl À jupe
76.90€
10 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
 
15695367
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030129644
250 μl Semi
76.90€
10 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
 
Description

Description

  • Puits blancs pour une meilleure réflexion
  • Stabilité mécanique élevée
  • Bords surélevés pour une étanchéité efficace
  • Transfert de chaleur optimal grâce à une épaisseur de paroi réduite
  • Autoclavable (121°C, 20 min)

Applications

  • PCR en temps réel
  • PCR en temps réel
  • Analyse de courbes de fusion
Spécification

Spécification

Étalon
Autoclavables
PP
PCR en temps réel
10/boîte
8 x 12
Blanc
96
10
Oui
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications