Learn More
Thermo Scientific™ Plaque en PS noir et blanc Nunc™ F96 MicroWell™
Pour des résultats constants et fiables , utilisez les plaques noires et blanches optimisées pour la robotique, les lecteurs de plaques et les systèmes de manipulation de liquides.
Marque:  Thermo Scientific™ 236107
448.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21894" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 1.26000kg
Code produit. 10070601
  • 500.00€ / 160 pièces
Expédition estimée: 22-07-2024
Description
Assurez des résultats constants et fiables avec un minimum d’interférences entre les puits grâce à la plaque en polystyrène noir et blanc MicroWell™ Thermo Scientific™ Nunc™ F96. Grâce à la conception de la baguette de pression à forme basse, ces plaques noires et blanches de haute qualité sont optimisées pour la robotique, les lecteurs de plaques et les systèmes de manipulation de liquides. Disponibles avec ou sans traitement pour culture cellulaire.
  • Le bruit de fond, l’autofluorescence et la diaphonie sont améliorés lors de l’utilisation de microplaques noires ou blanches Nunc.
  • Les microplaques noires sont recommandées pour les mesures par fluorescence ; avec une lumière rétrodiffusée et une fluorescence de fond minimales.
  • Les microplaques blanches sont recommandées pour les mesures par luminescence ; avec une réflexion maximale et une autoluminescence minimale.
  • Plage de volume utile : 50 à 250μl / puits
  • Choix de surface Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta pour les dosages cellulaires
  • Code-barres personnalisé disponible
Spécification
Spécification
Toutes les microplaques fabriquées par Nunc sont conformes aux recommandations de l’ANSI (ANSI / SBS 1-2004)
160 boîtes
Microplaque
96
Stérile
Plat
10
Avec couvercle
Blanc
Polystyrène
50 à 250 ml
Non traité
160
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.