Learn More
Uvex™ 9770 Pheos E Unventilated Safety Helmets
Lightweight, unventilated helmets in a sporty design ideal for use in the electrician sector with low voltage systems. A conventional 6-point textile strap interior allows for easy adjustment.
Marque:  Uvex™ 9770320
Informations supplémentaires : Poids : 0.40300kg
Code produit. 17259101
  • 11.40€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-10-2022
Description
  • Casque léger et non ventilé avec une conception sportive
  • Complètement fermé pour une utilisation dans le secteur de l’électricité avec des systèmes basse tension
  • Comprend un système d’adaptation pour visières, casquettes de casque et lampes de casque
  • La sangle en textile à 6 points intérieur classique permet un réglage facile
  • Le modèle 9770026 est doté du jeu d’autocollants hautement réfléchissants Pheos Reflex
Spécification
Spécification
EN 397:2012, EN 50365:2002
Systèmes basse tension
HDPE
Casque isolant électriquement
Non ventilés
Rouge
Système d’adaptation pour visières Uvex™, les capsules de casques et les lampes de casque
Pheos E 9770
52 à 61 cm