Learn More
Uvex™ 9770 Pheos E-WR Unventilated Safety Helmets
Lightweight, unventilated helmets in a sporty design ideal for use in the electrician sector with low voltage systems. Features interior equipment with a rotating wheel system for strapless width adjustment.
Marque:  Uvex™ 9770830
Informations supplémentaires : Poids : 0.40200kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17269111
  • 17.76€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-01-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Description
Description
  • Casque léger et non ventilé avec une conception sportive
  • Complètement fermé pour une utilisation dans le secteur de l’électricité avec des systèmes basse tension
  • Comprend un système d’adaptation pour visières, casquettes de casque et lampes de casque
  • Équipement intérieur avec système de roue rotative pour le réglage de la largeur continu
  • Les casques réfléchissants sont fournis avec le Reflex Set L pré-fixé pour augmenter la visibilité et la sécurité des travailleurs
Spécification
Spécification
EN 397:2012, EN 50365:2002
Non réfléchissant
Système d’adaptation pour visières Uvex™, les capsules de casques et les lampes de casque
Pheos E-WR 9770
52 à 61 cm
Gris
Systèmes basse tension
HDPE
Casque isolant électriquement
Non ventilés