Learn More
Uvex™ 9770 Pheos E-WR Unventilated Safety Helmets
Lightweight, unventilated helmets in a sporty design ideal for use in the electrician sector with low voltage systems. Features interior equipment with a rotating wheel system for strapless width adjustment.
Marque: Uvex™ 9770536
Informations supplémentaires : Poids : 0.40000kg
Description
- Casque léger et non ventilé avec une conception sportive
- Complètement fermé pour une utilisation dans le secteur de l’électricité avec des systèmes basse tension
- Comprend un système d’adaptation pour visières, casquettes de casque et lampes de casque
- Équipement intérieur avec système de roue rotative pour le réglage de la largeur continu
- Les casques réfléchissants sont fournis avec le Reflex Set L pré-fixé pour augmenter la visibilité et la sécurité des travailleurs
Spécification
EN 397:2012, EN 50365:2002 | |
Réfléchissant | |
Système d’adaptation pour visières Uvex™, les capsules de casques et les lampes de casque | |
Pheos E-WR 9770 | |
52 à 61 cm |
Bleu | |
Systèmes basse tension | |
HDPE | |
Casque isolant électriquement | |
Non ventilés |