Learn More
Uvex™ 9790 Winter Caps
The winter cap fits inside all Uvex™ work safety helmets to keep workers warm and comfortable in all types of conditions. Outer material is reflective for increased visibility, in addition to being resistant to wind and water.
33.75€
Spécification
Type de produit | Casquette d’hiver |
---|---|
Dimensions | Universel |
Matériau | Doublure en polaire |
Jetable | Non |
À utiliser avec (équipement) | Casques de sécurité Uvex™ |
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17269201
|
Uvex™
9790068 |
Orange |
33.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17239201
|
Uvex™
9790065 |
33.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Outer material is windproof and waterproof
- Side mesh increases attention to environmental influences
- Fleece lining is warm and comfortable
- Fluorescent colors increase worker visibility and safety
- Compatible with all Uvex™ Safety Helmets
Spécification
Casquette d’hiver | |
Doublure en polaire | |
Casques de sécurité Uvex™ |
Universel | |
Non | |
Vent, eau |