Learn More
Uvex™ 9906 Pheos SLB1 Polycarbonate Visors
Visors are treated with supravision excellence coating for anti-fog and anti-scratch protection. Certified in accordance with GS-ET 29 as Class 1 Visors for protection from electrical arcs (4 kA).
103.00€ - 120.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 166:2001, EN 170:2002 |
---|---|
Couleur | Noir |
À utiliser avec (équipement) | Casques de sécurité Pheos E-S-WR |
Teinte de la lentille | Transparent |
Matériau | Polycarbonate |
Code produit | Marque | Type de montage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de montage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17280272
|
Uvex™
9906006 |
Système de verrouillage magnétique |
120.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17270272
|
Uvex™
9906005 |
Leviers mécaniques |
103.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Magnetic locking system is extremely easy to attach to the visor
- Ergonomic joint system is comfortable to wear, even for long periods
- Certified in accordance with GS-ET 29 as Class 1 Visors for protection from electrical arcs (4 kA)
- Labeling: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (Frame), 2C-1.2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196 (Lens)
- Compatible only with Pheos E-S-WR helmets
- Lens can be changed
- Helmet sold separately
Supravision Excellence Coating
- Interior: Anti-fog
- Exterior: Scratch-resistant and chemical-resistant
- Lenses are easy to clean and less susceptible to soiling
Spécification
EN 166:2001, EN 170:2002 | |
Casques de sécurité Pheos E-S-WR | |
Polycarbonate | |
Visor |
Noir | |
Transparent | |
Pheos SLB1 9906 | |
Classe 1 |