Learn More
Norharman, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10021430
115.33 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
244-63-3
C11H8N2
168.20
MFCD00004956
AIFRHYZBTHREPW-UHFFFAOYSA-N
9h-pyrido 3,4-b indole, norharman, norharmane, beta-carboline, carbazoline, 2,9-diazafluorene, 9h-beta-carboline, 2-azacarbazole, .beta.-carboline
64961
CHEBI:109895
9H-pyrido[3,4-b]indole
N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=NC=C2
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
244-63-3
C11H8N2
168.20
MFCD00004956
AIFRHYZBTHREPW-UHFFFAOYSA-N
9h-pyrido 3,4-b indole, norharman, norharmane, beta-carboline, carbazoline, 2,9-diazafluorene, 9h-beta-carboline, 2-azacarbazole, .beta.-carboline
64961
CHEBI:109895
9H-pyrido[3,4-b]indole
N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=NC=C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Norharman
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 199.0°C to 201.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Tertiary base)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mg
Beilstein 23, II, 224
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 168.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre