Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique de 9 mm
Permettent d’éviter la brisure des septa et le serrage insuffisant ou excessif des vis. Ces bouchons à vis de 9 mm avec AVCS intégré offrent une étanchéité optimale et uniforme à chaque utilisation.
139.00€ - 295.00€
Code produit | Marque | Couleur | Septum | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Septum | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15266603
|
Thermo Scientific™
9-SCK(R)-ST1 |
Rouge | Silicone blanc / PTFE rouge |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15296603
|
Thermo Scientific™
9-SCK(G)-ST1X |
Vert | Silicone blanc / PTFE rouge |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15343425
|
Thermo Scientific™
9-SCK(BLK)-BST1 |
Noir | PTFE rouge / silicone blanc lié |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15353425
|
Thermo Scientific™
9-SCK(GY)-BST1X |
Gris | PTFE rouge / silicone blanc lié |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Les kits permettent de gagner du temps lors de la préparation des échantillons
- Comprend100 flacons et 100 bouchons avec septa pré-assemblés pour plus de commodité lors de la préparation des échantillons
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
Spécification
9 mm | |
PP |