Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique de 9 mm
Permettent d’éviter la brisure des septa et le serrage insuffisant ou excessif des vis. Ces bouchons à vis de 9 mm avec AVCS intégré offrent une étanchéité optimale et uniforme à chaque utilisation.
Marque: Thermo Scientific™ 9-SCK(BLK)-BST1
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.13320kg
Description
- Les kits permettent de gagner du temps lors de la préparation des échantillons
- Comprend100 flacons et 100 bouchons avec septa pré-assemblés pour plus de commodité lors de la préparation des échantillons
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
Spécification
Noir | |
PP | |
PTFE rouge / silicone blanc lié |
9 mm | |
Non | |
1,0 mm |