Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique de 9 mm, à vis, ambrés, non assemblés, à ouverture large
Gagnez du temps et réduisez les risques de contamination. Chaque kit contient 100 flacons et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés.
Marque:  Thermo Scientific™ 2-SVW(A)8-CPK
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.29892kg
Code produit. 13476119
  • 24.00€ / 100 pièces
Expédition estimée
24-06-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • Convenience Kits hold vials and PINK closures in a two-compartment benchtop storage tray
  • Kits include 100 vials and 100 PINK closures
  • All items remain handy and dust-free
Spécification
Spécification
Kit pratique AVCS
Verre
100
Ambré
Oui
Vidéos
Documents
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.