Learn More
Fisherbrand™ Joint à filetage court en PP de 9 mm, rose, trou central, septum assemblé
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.60000kg
Code produit. 12616575
  • 177.00€ / 1000 pièces
Date d’expédition estimée: 14-10-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Élimination du risque d’enfoncement des septa
  • Meilleure capacité d’étanchéité
  • Meilleure compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
  • Souplesse de la sélection du meilleur septum pour votre instrument et vos applications
  • Ergonomie optimisée, texture fine et espacement régulier des stries pour une prise en main optimale
  • Se mettent et se retirent facilement en un tour seulement
  • Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
  • Les bouchons se présentent sous la forme de bouchons à sertir ou à clipser pour assurer la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques robotisés
Spécification
Spécification
Rose
Transparent, Transparent
GC, HPLC
PP
100
Bouchon à filetage court
9 mm
Caoutchouc naturel / TEF
Bouchon à vis
1 mm