Learn More
Honeywell™ Demi-masques Honeywell™ Freedom pour utilisation courte
Un masque facile à utiliser, sûr et hygiénique pour le laboratoire. Les demi-masques Sperian™ Honeywell™ Freedom pour utilisation courte sont très légers.
Marque: Honeywell™ 1001592
Code nomenclature Nacres: HA.06
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Alert:
To be disposed of when filters are saturated.
Description
Masque usage unique haute protection• Prémonté, prêt à l'emploi
• Ni entretien, ni nettoyage
• Pas de filtres à changer
• Se jette entièrement dès saturation des filtres
• Confortable
• Conformes aux normes EN 405 et EN 149
• Combine les avantages du masque à usage unique
• Facilité d'entretien, pas de nettoyage, hygiène
• Avec la sécurité des masques à cartouches: efficacité de protection optimale, conformité aux normes de construction des cartouches
• Ces masques offrent une palette complète de protection contre les gaz, vapeurs et particules pour un coût réduit
• Filtration combinée gaz, vapeurs et particules
• Demi-masque
Spécification
A1P1 | |
Green | |
Reusable | |
Chemical Industry, Construction Industry, Food Services, Manufacturing Industry, Medical Industry, Pharmaceutical Industry | |
Half-Mask | |
Gases, Organic Vapors (Temp. >65°C), Inorganic Vapors, Acids, Ammoniac and Derived Aminates (Class 1); Solid and Liquid Particulates (Class 3) | |
One-Piece Sliding Suspension System |
EN405 | |
Cup/Molded | |
General Purpose Particulate Respirator | |
Prefilter Pads [11847171 (P1), 12682743 (P2)] and Pad Retaining Covers (12662653) | |
1 Ea. | |
Non-sterile |